N-Methylquinoxaline-6-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110373-1G
APOSOR110373-1GEA
293
EUR
APOSOR110373-1G
N-Methylquinoxaline-6-carboxamide
N-Methylquinoxaline-6-carboxamide
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187.198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16631267 CAS-Nummer: 1343299-66-0 |