1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(4-Nitrophenyl)piperazine
OR110377-5G
APOSOR110377-5GEA
69.6
EUR
APOSOR110377-5G
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₄ Molecular Weight: 307,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187326 CAS-Nummer: 182618-86-6 |