1H-Indole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110382-1G
APOSOR110382-1GEA
94.4
EUR
APOSOR110382-1G
1H-Indole-3-carbohydrazide
1H-Indole-3-carbohydrazide
Formel:
C₉H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15317-58-5 |