2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110388-1G
APOSOR110388-1GEA
372
EUR
APOSOR110388-1G
2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₉H₈N₂O₄ Molecular Weight: 208,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168279 CAS-Nummer: 132522-85-1 |