Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110390-1G
APOSOR110390-1GEA 215 EUR
APOSOR110390-1G
Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Methyl 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205437
CAS-Nummer: 32461-66-8