Ethyl 6-amino-5-chloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-5-chloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
OR110392-1G
APOSOR110392-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110392-1G
Ethyl 6-amino-5-chloronicotinate
Ethyl 6-amino-5-chloronicotinate
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15523642 CAS-Nummer: 305329-79-7 |