Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110397-1G
APOSOR110397-1GEA
74.1
EUR
APOSOR110397-1G
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉BrN₂O₄ Molecular Weight: 289,083 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044014 CAS-Nummer: 82760-42-7 |