N-(3-Nitrophenyl)hydrazinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110399-1G
APOSOR110399-1GEA
58
EUR
APOSOR110399-1G
N-(3-Nitrophenyl)hydrazinecarboxamide
N-(3-Nitrophenyl)hydrazinecarboxamide
Formel:
C₇H₈N₄O₃ Molecular Weight: 196,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16170908 CAS-Nummer: 17433-92-0 |