6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110403-1G
APOSOR110403-1GEA 97.3 EUR
APOSOR110403-1G
6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864963
CAS-Nummer: 64064-71-7