3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110406-1G
APOSOR110406-1GEA 81.2 EUR
APOSOR110406-1G
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778355
CAS-Nummer: 5315-73-1