5-(Hydroxymethyl)resorcin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11041-1G
APOSOR11041-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11041-1G
5-(Hydroxymethyl)resorcin
5-(Hydroxymethyl)resorcin
Formel: C₇H₈O₃
Schmelzpunkt: 182…186 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016867
CAS-Nummer: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR