7-Methoxy-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110413-1G
APOSOR110413-1GEA
217
EUR
APOSOR110413-1G
7-Methoxy-1H-indazole 95%
7-Methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08752584 CAS-Nummer: 133841-05-1 |