6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2,3-dimethyl-1,4-benzodiazine
OR110426-1G
APOSOR110426-1GEA
0
EUR
APOSOR110426-1G
6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline
6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Molecular Weight: 237,096 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111652 CAS-Nummer: 18470-23-0 |