1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110435-1G
APOSOR110435-1GEA
232
EUR
APOSOR110435-1G
1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
Formel:
C₈H₈N₄O Molecular Weight: 176,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08703627 CAS-Nummer: 108038-52-4 |