5-(4-Iodophenyl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110436-1G
APOSOR110436-1GEA
186
EUR
APOSOR110436-1G
5-(4-Iodophenyl)-1,3-oxazole
5-(4-Iodophenyl)-1,3-oxazole
Formel:
C₉H₆INO Molecular Weight: 271,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024923 CAS-Nummer: 1206169-98-3 |