3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110437-1G
APOSOR110437-1GEA 186 EUR
APOSOR110437-1G
3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016106
CAS-Nummer: 52310-43-7