Ethyl 7-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110440-1G
APOSOR110440-1GEA
149
EUR
APOSOR110440-1G
Ethyl 7-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 7-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉ClO₂S Molecular Weight: 240,706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00834770 CAS-Nummer: 90407-15-1 |