8-Chloroquinazolin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110441-1G
APOSOR110441-1GEA
232
EUR
APOSOR110441-1G
8-Chloroquinazolin-2-amine
8-Chloroquinazolin-2-amine
Formel:
C₈H₆ClN₃ Molecular Weight: 179,606 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10565604 CAS-Nummer: 1185113-73-8 |