(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110443-1G
APOSOR110443-1GEA
232
EUR
APOSOR110443-1G
(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methanol
(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202621 CAS-Nummer: 77419-78-4 |