Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-indole
OR110447-1G
APOSOR110447-1GEA 87 EUR
APOSOR110447-1G
Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09839048
CAS-Nummer: 1444-12-8