Methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110449-1G
APOSOR110449-1GEA
75.4
EUR
APOSOR110449-1G
Methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,211 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00085570 CAS-Nummer: 108438-43-3 |