4-Pentylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110451-1G
OR110451-250MG
OR110451-5G
APOSOR110451-1GEA
186
EUR
APOSOR110451-1G
APOSOR110451-250MG
APOSOR110451-5G
4-Pentylbenzamide
4-Pentylbenzamide
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00984217 CAS-Nummer: 138913-07-2 |