(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110460-1G
APOSOR110460-1GEA 476 EUR
APOSOR110460-1G
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00983073
CAS-Nummer: 313535-18-1