2-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110471-1G
APOSOR110471-1GEA
248
EUR
APOSOR110471-1G
2-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
2-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
Formel:
C₁₃H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741856 CAS-Nummer: 919731-40-1 |