6-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110474-1G
APOSOR110474-1GEA
248
EUR
APOSOR110474-1G
6-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
6-(4-Formylphenoxy)nicotinonitrile
Formel:
C₁₃H₈N₂O₂ Molecular Weight: 224,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756245 CAS-Nummer: 676501-68-1 |