4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110477-1G
APOSOR110477-1GEA 125 EUR
APOSOR110477-1G
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₃NO₅
Molecular Weight: 287,2674 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02629357
CAS-Nummer: 2426-84-8