1-(3-Methyl-4-nitrophenyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110479-1G
APOSOR110479-1GEA
173
EUR
APOSOR110479-1G
1-(3-Methyl-4-nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Methyl-4-nitrophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 206,241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11037903 CAS-Nummer: 218139-59-4 |