1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110482-1G
APOSOR110482-1GEA
0
EUR
APOSOR110482-1G
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11039716 CAS-Nummer: 16154-61-3 |