5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110485-1G
APOSOR110485-1GEA
122
EUR
APOSOR110485-1G
5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
5-Bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrCl₂O₂ Schmelzpunkt: 181…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910550 CAS-Nummer: 791137-20-7 |