1-Phenylcyclobutanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110488-1G
APOSOR110488-1GEA
236
EUR
APOSOR110488-1G
1-Phenylcyclobutanecarboxamide
1-Phenylcyclobutanecarboxamide
Formel:
C₁₁H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10664451 CAS-Nummer: 17380-65-3 |