2',4'-Dichloracetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2′,4′-Dichloroacetophenone

OR11049-100G
APOSOR11049-100GEA 21.9 EUR
APOSOR11049-100G
2',4'-Dichloracetophenon
2',4'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 245…247 °C
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000581
CAS-Nummer: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR