[2-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110491-1G
APOSOR110491-1GEA
248
EUR
APOSOR110491-1G
[2-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 279,129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11190400 CAS-Nummer: 74744-79-9 |