[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110492-1G
APOSOR110492-1GEA
248
EUR
APOSOR110492-1G
[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
[4-(4-Bromophenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₁BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11190398 CAS-Nummer: 1039899-07-4 |