1-Bromo-4-[4-(bromomethyl)phenoxy]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110494-1G
APOSOR110494-1GEA
310
EUR
APOSOR110494-1G
1-Bromo-4-[4-(bromomethyl)phenoxy]benzene
1-Bromo-4-[4-(bromomethyl)phenoxy]benzene
Formel:
C₁₃H₁₀Br₂O Molecular Weight: 342,026 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146806 CAS-Nummer: 1344045-86-8 |