2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110496-1G
OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA
125
EUR
APOSOR110496-1G
APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568764 CAS-Nummer: 181297-82-5 |