1-(Bromomethyl)-2-(4-tert-butylphenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110510-1G
APOSOR110510-1GEA
322
EUR
APOSOR110510-1G
1-(Bromomethyl)-2-(4-tert-butylphenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(4-tert-butylphenoxy)benzene
Formel:
C₁₇H₁₉BrO Molecular Weight: 319,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619591 CAS-Nummer: 1427461-06-0 |