1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110515-1G
APOSOR110515-1GEA
322
EUR
APOSOR110515-1G
1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
Formel:
C₁₇H₁₉BrO Molecular Weight: 319,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619595 CAS-Nummer: 1427460-79-4 |