4'-Hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11052-500G
APOSOR11052-500GEA 107 EUR
APOSOR11052-500G
4'-Hydroxyacetophenon
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 147…148 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8