1-(Bromomethyl)-4-(4-tert-butylphenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110528-1G
APOSOR110528-1GEA
409
EUR
APOSOR110528-1G
1-(Bromomethyl)-4-(4-tert-butylphenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-4-(4-tert-butylphenoxy)benzene
Formel:
C₁₇H₁₉BrO Molecular Weight: 319,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619599 CAS-Nummer: 1427461-02-6 |