4'-(Bromomethyl)-2-chlorobiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Chlorophenyl)benzyl bromide, 4'-(Bromomethyl)-2-chloro-1,1'-biphenyl
OR110534-1G
APOSOR110534-1GEA
433
EUR
APOSOR110534-1G
4'-(Bromomethyl)-2-chlorobiphenyl
4'-(Bromomethyl)-2-chlorobiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₀BrCl Molecular Weight: 281,576 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146809 CAS-Nummer: 210113-71-6 |