4-(4-Bromophenoxy)-2-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR110536-1G
APOSOR110536-1GEA
248
EUR
APOSOR110536-1G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methylaniline
4-(4-Bromophenoxy)-2-methylaniline
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12169249 CAS-Nummer: 1154154-77-4 |