2-Methyl-4-phenoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR110537-1G
APOSOR110537-1GEA 149 EUR
APOSOR110537-1G
2-Methyl-4-phenoxyaniline
2-Methyl-4-phenoxyaniline
Formel: C₁₃H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08688317
CAS-Nummer: 13024-16-3