2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110538-1G
APOSOR110538-1GEA 0 EUR
APOSOR110538-1G
2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Molecular Weight: 176,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06337021
CAS-Nummer: 143525-69-3