1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarbonitrile
OR110546-1G
APOSOR110546-1GEA
136
EUR
APOSOR110546-1G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀BrN Molecular Weight: 236,108 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10688823 CAS-Nummer: 485828-58-8 |