5-Bromo-2-(4-methylphenoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-(p-tolyloxy)pyridine
OR110554-1G
APOSOR110554-1GEA
310
EUR
APOSOR110554-1G
5-Bromo-2-(4-methylphenoxy)pyridine
5-Bromo-2-(4-methylphenoxy)pyridine
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO Molecular Weight: 264,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14652098 CAS-Nummer: 1248915-63-0 |