4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110557-1G
APOSOR110557-1GEA
221
EUR
APOSOR110557-1G
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulphonamide
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃S Molecular Weight: 240,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00453080 CAS-Nummer: 36090-27-4 |