3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110566-1G
APOSOR110566-1GEA
198
EUR
APOSOR110566-1G
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formel:
C₁₉H₂₈N₂O₄ Molecular Weight: 348,437 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109538 CAS-Nummer: 351076-06-7 |