4-Bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole
OR110575-1G
APOSOR110575-1GEA
114
EUR
APOSOR110575-1G
4-Bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
Formel:
C₈H₁₁BrN₂O Molecular Weight: 231.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505042 CAS-Nummer: 1040377-02-3 |