(3-Methoxythien-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110579-1G
APOSOR110579-1GEA
0
EUR
APOSOR110579-1G
(3-Methoxythien-2-yl)methanol
(3-Methoxythien-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₈O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11846258 CAS-Nummer: 220139-78-6 |