2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110591-1G
APOSOR110591-1GEA
0
EUR
APOSOR110591-1G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Formel:
C₉H₆N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09373409 CAS-Nummer: 956769-58-7 |